Läs mer
Nonafluoro-2-iodobutane, 98%, stab. with copper
Produktkod. 11393746
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11393746 5 g 5g
11303756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11393746 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16792.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 375-51-9 | C4F9I | 345.93 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-51-9
Molekylformel C4F9I
Molekylvikt (g/mol) 345.93
MDL-nummer MFCD00077556
InChI-nyckel FBJVLVWUMYWJMY-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-iodononafluorobutane, 2-iodoperfluorobutane, nonafluor-2-jodbutan, acmc-20ansx, nonafluoro-s-butyliodide, nonafluoro-sec-butyl iodide, 2-iodo nonafluoro butane, 3-iodo-1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluorobutane, butane,1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluoro-3-iodo, 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonakis fluoranyl-3-iodanyl-butane
PubChem CID 2775165
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonafluoro-3-jodbutan
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonafluoro-2-iodobutane
Namnnotering stabilized with copper
Densitet 2.095
Kokpunkt 64°C to 67°C
Brytningsindex 1.3305
Kvantitet 5 g
Beilstein 1777547
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 345.93
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.