Läs mer
Nonafluorobutansulfonylfluorid, 90+%
Produktkod. 11418690
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11418690 5 g 5g
11439237 25 g 25g
11449237 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11418690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21322.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 375-72-4 | C4F10O2S | 302,086 g/mol
Benzyner genererades från o-(trimetylsilyl)-fenoler med användning av nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) genom en dominoprocess. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) är det mest använda kommersiellt tillgängliga reagenset för syntes av icke-aflat.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Benzyner genererades från o-(trimetylsilyl)-fenoler med
användning av nonafluorbutansulfonylfluorid (NfF) genom en dominoprocess. Nonafluorbutansulfonylfluorid (nonafylfluorid, C 4 F 9 SO 2 F, NfF) är det mest använda kommersiellt tillgängliga reagenset för icke-aflatsyntes.
Löslighet Hydrolyserar i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, fukt, bas..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-72-4
Molekylformel C4F10O2S
Molekylvikt (g/mol) 302.086
MDL-nummer MFCD00007422
InChI-nyckel LUYQYZLEHLTPBH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonafluorobutanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonyl fluoride, perfluoro-1-butanesulfonyl fluoride, perfluorobutanesulfonylfluoride, perfluorobutylsulfonyl fluoride, nonafluorobutanesulphonyl fluoride, perfluoro n-butylsulfonyl fluoride, nonafluorobutane-1-sulfonyl fluoride, nonafluoro-1-butanesulfonyl fluoride, 1-butanesulfonyl fluoride, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro
PubChem CID 67814
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorbutan-1-sulfonylfluorid
LEDER C(C(C(F)(F)S(=O)(=O)F)(F)F)(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Smältpunkt -110°C
Densitet 1.75
Kokpunkt 65°C to 66°C
Flampunkt None
Brytningsindex 1.281
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1813589
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Hydrolyses in water.
Formel vikt 302.09
Procent renhet ≥90%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Specifik organtoxicitet - enstaka exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H370-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonafluorobutanesulfonyl fluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.