Läs mer
Nonafluoropentanansyra, 97 %
Produktkod. 10730591 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10730591 5 mL Glasflaska 5ml
10175263 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10730591 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 309290050
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2706-90-3 | C5HF9O2 | 264,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2706-90-3
Molekylformel C5HF9O2
Molekylvikt (g/mol) 264.05
MDL-nummer MFCD00040211
InChI-nyckel CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoropentanoic acid, perfluorovaleric acid, nonafluoropentanoic acid, nonafluorovaleric acid, pentanoic acid, nonafluoro, nonafluoro-1-pentanoic acid, valeric acid, nonafluoro, n-perfluoropentanoic acid, perfluoro-n-pentanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-pentanoic acid
PubChem CID 75921
ChEBI CHEBI:83491
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluorpentansyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonafluoropentanoic acid
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Gul till brun
Densitet 1.7100g/mL, 1.71
Kokpunkt 140 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3(CF2)3CO2H
Brytningsindex 1,2940 till 1,297
Kvantitet 5 mL
Formel vikt 264.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonafluoropentanoic acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonafluoropentanoicacid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.