Läs mer
Nonafluoropentansyra, TRC
Produktkod. 17903955
Change view
Kvantitet:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17903955 250 mg
17953605 100 mg
17970905 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17903955 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN649515250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-07-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2706-90-3
Molekylformel C5 H F9 O2
Molekylvikt (g/mol) 264.05
Synonym Pentanoic acid, nonafluoro- (9CI), Valeric acid, nonafluoro- (6CI,8CI), 2,2,3,3,4,4,5,5,5-Nonafluoropentanoic acid, NSC 18404, Nonafluoropentanoic acid, Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Perfluoropentanoic acid, Perfluorovaleric acid
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,5-nonafluoropentanansyra
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoropentanoic acid
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
Formel vikt 263.9833
Procent renhet >95%