Läs mer
Nonafluoropentanoic Anhydride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonafluoropentanoic Anhydride |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10F18O3/c11-3(12,5(15,16)7(19,20)9(23,24)25)1(29)31-2(30)4(13,14)6(17,18)8(21,22)10(26,27)28 |
| Formel vikt | 509.956 |