Läs mer
Nonanal, 97 %
Produktkod. 11428436
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11428436 100 g 100g
11438436 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11428436 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15908.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
CAS: 124-19-6 | C9H18O | 142,242 g/mol
Nonanal används för doftande slutprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Nonanal används för doftande slutprodukter.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med reduktionsmedel, starka baser och starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-19-6
Molekylformel C9H18O
Molekylvikt (g/mol) 142.242
MDL-nummer MFCD00007030
InChI-nyckel GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonaldehyde, 1-nonanal, nonanaldehyde, nonyl aldehyde, n-nonaldehyde, nonylic aldehyde, nonylaldehyde, nonaldehyde, n-nonanal, 1-nonaldehyde
PubChem CID 31289
ChEBI CHEBI:84268
IUPAC-namn nonanal
LEDER CCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonanal
Densitet 0.825
Kokpunkt 79 °C till 81 °C (12 mmHg)
Flampunkt 63 °C (145 °F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 100 g
Beilstein 1236701
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 142.24
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.