Learn More
Nonanal, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15879430
Change view
Click to view available options
Quantity:
50 mL
Unit Size:
50mL
Product Code. Quantity Unit Size
15879430 50 mL 50mL
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Product Code. 15879430 Supplier Sigma Aldrich Supplier No. 8071660050
 Restricted Item
Beräknad leverans: 19-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
CAS 124-19-6
Density 0.83 g/cm3 at 20°C
Molecular Formula CH3(CH2)7CHO
MDL Number MFCD00007030
Quantity 50 mL
Synonym Nonanal, Pelargonaldehyde, Nonanal
Molecular Weight (g/mol) 142.24
Grade Research
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.