Läs mer
Nonanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Pelargonaldehyde |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3 |
| Formel vikt | 142.1358 |