Läs mer
Nonanal, TRC
Produktkod. 30137484
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137484 50 g
30135980 10 g
30009912 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137484 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64933050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 124-19-6
Molekylformel C9 H18 O
Molekylvikt (g/mol) 142.24
IUPAC-namn Icke-anal
LEDER CCCCCCCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Pelargonaldehyde
Kvantitet 50 g
Synonym Nonanal, Nonanaldehyde (7CI), Aldehyde C 09, Aldehyde C 9, NSC 5518, Nonaldehyde, Nonanoic aldehyde, Nonylaldehyde, Nonylic aldehyde, Pelargonaldehyde, Pelargonic aldehyde, n-Nonanal, n-Nonylaldehyde
InChI formel InChI=1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
Formel vikt 142.1358