Läs mer
Nonanamide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanamide |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H19NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H2,10,11) |
| Formel vikt | 157.1467 |