missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nonanedioic-D14 Acid, TRC

Produktkod. 30467798
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30467798 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30467798 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64934710MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nonanedioic-D14 Acid
CAS 119176-67-9
Molekylformel C9 2H14 H2 O4
Kvantitet 10 mg
Synonym Nonanedioic-d14 acid (9CI), 1,9-Nonanedioic-d14 Acid, Nonanedioic Acid-D14, Azelaic acid-d14
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecadeuteriononanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 202.31
Formel vikt 202.1927
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.