Läs mer
Nonanedioic-D14 Acid, TRC
Produktkod. 30466747
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30466747 100 mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30466747 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN649347100MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemiskt namn eller material Nonanedioic-D14 Acid
CAS 119176-67-9
Molekylformel C9 2H14 H2 O4
Kvantitet 100 mg
Synonym Nonanedioic-d14 acid (9CI), 1,9-Nonanedioic-d14 Acid, Nonanedioic Acid-D14, Azelaic acid-d14
InChI formel InChI=1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2
LEDER [2H]C([2H])(C(=O)O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)O
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-tetradecadeuteriononanedioic acid
Molekylvikt (g/mol) 202.31
Formel vikt 202.1927