Läs mer
Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid, TRC
Produktkod. 30478121
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kvantitet
30478121 2 mg
30468007 1 mg
30480352 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30478121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN6493862MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1219795-27-3
Molekylformel C9 D4 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 162.263
Synonym Nonanoic-6,6,7,7-d4 acid, 1-Octanecarboxylic-5,5,6,6-d4 acid, n-Nonanoic acid-d4, Pelargonic acid-ε,ζ-d4, Nonanoic acid-d4
IUPAC-namn 6,6,7,7-tetradeuteriononanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])CCCCC(=O)O
Tekniske data
Kemiskt namn eller material Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid
Kvantitet 2 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i3D2,4D2
Formel vikt 162.156
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.