Läs mer
Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid, TRC
Produktkod. 30480352
Change view
Kvantitet:
1 mg
2 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480352 10 mg
30478121 2 mg
30468007 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480352 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN64938610MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1219795-27-3
Molekylformel C9 D4 H14 O2
Molekylvikt (g/mol) 162.263
Synonym Nonanoic-6,6,7,7-d4 acid, 1-Octanecarboxylic-5,5,6,6-d4 acid, n-Nonanoic acid-d4, Pelargonic acid-ε,ζ-d4, Nonanoic acid-d4
IUPAC-namn 6,6,7,7-tetradeuteriononanoic acid
LEDER [2H]C([2H])(CC)C([2H])([2H])CCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonanoic-6,6,7,7-d4 Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)/i3D2,4D2
Formel vikt 162.156