Läs mer
Nonanosyra, 97 %
Beskrivning
Nonansyra används vid framställning av mjukgörare och lacker. Det används ofta tillsammans med glyfosat, för en snabb nedbränningseffekt vid bekämpning av ogräs i gräs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Nonansyra används vid framställning av mjukgörare och lacker. Det används ofta tillsammans med glyfosat, för en snabb nedbränningseffekt vid bekämpning av ogräs i gräs.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C,0,26g/L. Lösligt i alkohol och dipropylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoic acid |
| Smältpunkt | 10 °C till 12 °C |
| Densitet | 0.905 |
| pH | 3.5 |
| Kokpunkt | 253 °C till 255 °C |
| Flampunkt | 140 °C (284 °F) |
| Odör | Obehagligt |
| Brytningsindex | 1.4315 |
| Kvantitet | 1000 mL |
| UN-nummer | UN3265 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nonanoic acid
- Varning
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H315-Irriterar huden.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- MIXTURE LIST-Contain: Pelargonic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.