Läs mer
Nonanosyra, 97 %
Produktkod. 11487164
Change view
Kvantitet:
250 mL
1000 mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11487164 250 mL 250ml
11477164 1000 mL 1000ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11487164 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21568.AK
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 112-05-0 | C9H18O2 | 158,241 g/mol
Nonansyra används vid framställning av mjukgörare och lacker. Det används ofta tillsammans med glyfosat, för en snabb nedbränningseffekt vid bekämpning av ogräs i gräs.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Nonansyra används vid framställning av mjukgörare och lacker. Det används ofta tillsammans med glyfosat, för en snabb nedbränningseffekt vid bekämpning av ogräs i gräs.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C,0,26g/L. Lösligt i alkohol och dipropylenglykol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och baser. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-05-0
Molekylformel C9H18O2
Molekylvikt (g/mol) 158.241
MDL-nummer MFCD00004433
InChI-nyckel FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym pelargonic acid, n-nonanoic acid, nonylic acid, pelargic acid, nonoic acid, n-nonylic acid, n-nonoic acid, 1-octanecarboxylic acid, pelargon, cirrasol 185a
PubChem CID 8158
ChEBI CHEBI:29019
IUPAC-namn nonansyra
LEDER CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonanoic acid
Smältpunkt 10 °C till 12 °C
Densitet 0.905
pH 3.5
Kokpunkt 253 °C till 255 °C
Flampunkt 140 °C (284 °F)
Odör Obehagligt
Brytningsindex 1.4315
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1752351
Merck Index 14,7070
Löslighetsinformation Löslig i vatten vid 20 °C,0,26 g/L. Löslig i alkohol och dipropylenglykol.
Formel vikt 158.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nonanoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonanoic acid
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.