missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nonanoic Acid, Sigma-Aldrich™

Produktkod. 15889430
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
100ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15889430 100 mL 100ml
15856440 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15889430 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8071670100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For synthesis

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 112-05-0

Specifikationer

Smältpunkt 13°C
Densitet 0.91 g/cm3 at 20°C
Molekylformel CH3(CH2)7COOH
MDL-nummer MFCD00004433
Kvantitet 100 mL
Synonym Nonanoic acid, Pelargonic acid, Nonanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 158.24
Kvalitet Research
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.