Läs mer
Nonanofenon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11424933
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11424933 10 g 10g
11434933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11424933 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12238.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6008-36-2 | C15H22O | 218.34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6008-36-2
Molekylformel C15H22O
Molekylvikt (g/mol) 218.34
MDL-nummer MFCD00048965
InChI-nyckel PFUPABFCHVRLLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonanophenone, n-nonanophenone, n-octyl phenyl ketone, 1-phenyl-1-nonanone, 1-nonanone, 1-phenyl, 1-phenyl-nonan-1-one, acmc-209mhy
PubChem CID 80108
IUPAC-namn 1-fenylnonan-1-on
LEDER CCCCCCCCC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonanophenone
Smältpunkt 14°C
Densitet 0.94
Kokpunkt 139°C to 140°C (2 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.506
Kvantitet 10 g
Beilstein 2047454
Formel vikt 218.34
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.