Läs mer
Nonanoylklorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Nonanoylklorid används för acylering av amigrupper av chitosan för att samtidigt förbättra dess materialegenskaper och adsorptionskapacitet. Det användes också vid syntes av N-nonanoylpiperonylamid, burvanilloid, N-(4-hydroxy-3-metoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamid eller N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillylnonanoylamid och n-benzylnonanamid.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Nonanoylklorid används för acylering av amigrupper av chitosan för att samtidigt förbättra dess materialegenskaper och adsorptionskapacitet. Det användes också vid syntes av N-nonanoylpiperonylamid, burvanilloid, N-(4-hydroxy-3-metoxybenzyl)-N-(2-nitrobenzyl)-nonanoylamid eller N-(2-nitrobenzyl)-N-vanillylnonanoylamid och n-benzylnonanamid.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anteckningar
Känsligt för fukt. Förvara bort starka oxidationsmedel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoyl chloride |
| Smältpunkt | -61 °C |
| Densitet | 0.94 |
| Kokpunkt | 215 °C |
| Flampunkt | 95 °C (203 °F) |
| Brytningsindex | 1.438 |
| Kvantitet | 25 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1362621 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Nonanoyl chloride
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 3
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H312-Skadligt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H332-Skadligt vid inandning.
- EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
- MIXTURE LIST-Contain: Nonanoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.