Learn More
Nonanoyl chloride, 96%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. p-7023781
Click to view available options
Kvantitet:
25 g
100 g
Unit Size:
100g
25g
Product Code. 11493248
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A17671.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Nonanoylklorid används för acylering av amingrupper i kitosan för att samtidigt förbättra dess materialegenskaper och adsorptionskapacitet. Det användes också i syntesen av N-nonanoylpiperonylamid, burad vanilloid, N-(4-hydroxi-3-metoxibensyl)-N-(2-nitrobensyl)-nonanoylamid eller N-(2-Nitrobensyl)-N-vanillyl-nonanoylamid, n-bensylnonanamid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Nonanoylklorid används för acylering av amingrupper i kitosan för att samtidigt förbättra dess materialegenskaper och adsorptionskapacitet. Det användes också i syntesen av N-nonanoylpiperonylamid, burad vanilloid, N-(4-hydroxi-3-metoxibensyl)-N-(2-nitrobensyl)-nonanoylamid eller N-(2-Nitrobensyl)-N-vanillyl-nonanoylamid, n-bensylnonanamid.
Löslighet Reagerar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 764-85-2
Molekylformel C9H17ClO
Molekylvikt (g/mol) 176.684
MDL-nummer MFCD00000768
InChI-nyckel NTQYXUJLILNTFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym nonanoic acid chloride, pelargonoyl chloride, pelargonyl chloride, nonanoylchloride, n-nonanoyl chloride, unii-0v0dum0390, nonanoylchlorid, nananoyl chloride, nonanic acid chloride, pelargonic acid chloride
PubChem CID 69819
IUPAC-namn nonanoylklorid
LEDER CCCCCCCCC(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material Nonanoyl chloride
Smältpunkt -61°C
Densitet 0.94
Kokpunkt 215°C
Flampunkt 95°C (203°F)
Brytningsindex 1.438
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1362621
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 176.69
Procent renhet 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Nonanoyl chloride
Signal Word
  • Fara
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 3
Hazard Statement
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • EUH029-Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Nonanoyl chloride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.