Läs mer
Nonanoylklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoyl Chloride |
| CAS | 764-85-2 |
| Molekylformel | C9H17ClO |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | NSC 9829, Nonanoic Acid Chloride, Pelargonic Acid Chloride, Pelargonoyl Chloride, Pelargonyl Chloride, n-Nonanoyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H17ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCC(=O)Cl |
| IUPAC-namn | Nonanoylklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.68 |
| Formel vikt | 176.0968 |