Läs mer
Nonanoyl Coenzyme A-d17 Sodium Salt, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonanoyl Coenzyme A-d17 Sodium Salt |
| Molekylformel | C30H35D17N7O17P3S .xNa |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | Nonanoyl-CoA-d17 Sodium Salt, Pelargonoyl-CoA-d17 Sodium Salt, S-Nonanoate Coenzyme A-d17 Sodium Salt |
| InChI formel | InChI=1S/C30H52N7O17P3S.Na/c1-4-5-6-7-8-9-10-21(39)58-14-13-32-20(38)11-12-33-28(42)25(41)30(2,3)16-51-57(48,49)54-56(46,47)50-15-19-24(53-55(43,44)45)23(40)29(52-19)37-18-36-22-26(31)34-17-35-27(22)37;/h17-19,23-25,29,40-41H,4-16H2,1-3H3,(H,32,38)(H,33,42)(H,46,47)(H,48,49)(H2,31,34,35)(H2,43,44,45);/q;+1/p-1/t19-,23-,24-,25+,29-;/m1./s1/i1D3,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2; |
| LEDER | O=C(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])[2H])SCCNC(CCNC([C@@H](C(C)(COP(OP(OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@@H](O1)N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O)OP(O)(O[Na])=O)(O)=O)(O)=O)C)O)=O)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 946.8 |