Läs mer
Nonatriacontane, TRC
Produktkod. 30466398
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30466398 100 mg
1 options
Produktkod. 30466398 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCN458450100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7194-86-7
Molekylformel C39 H80
Molekylvikt (g/mol) 549.05
Synonym Nonatriacontane, n-Nonatriacontane
IUPAC-namn nonatriacontane
LEDER CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-Nonatriacontane
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
Formel vikt 548.626