Läs mer
Nonenylbärnstenssyraanhydrid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11438237
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11438237 50 g 50g
11448237 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11438237 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17607.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 28928-97-4 | C13H20O3
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28928-97-4
Molekylformel C13H20O3
MDL-nummer MFCD00014552
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonenylsuccinic anhydride
Densitet 1.032
Kokpunkt 126°C to 130°C (0.15 mmHg)
Flampunkt 146°C (295°F)
Kvantitet 50 g
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 224.3
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.