Läs mer
Melford Nonidet P40 Ersättning
Produktkod. 30018595
Change view
Kvantitet:
500 ml
Produktkod. Kvantitet
30018595 500 ml
1 options
Produktkod. 30018595 Leverantör Melford Leverantörsnummer N59000500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Laboratoriereagenskvalitet.
Laboratoriereagenskvalitet. Nonidet P-40 är ett nonjoniskt, icke-denaturerande rengöringsmedel.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonidet P-40 Substitute
CAS 9002-93-1
Kvantitet 500 ml
Molekylformel C16H26O2