Läs mer
Nonidet™ P40 Substitute, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15875388 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15875388 500 mL Plastic bottle 500ml
15885388 1 L Plastic bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15875388 Leverantör Thermo Scientific Leverantörsnummer J19628.AP
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XIV till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 9002-93-1 | Molecular Formula: C16H26O2 | Molecular Weight: 250.38 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 9002-93-1
Molekylformel C16H26O2
Molekylvikt (g/mol) 250.38
MDL-nummer MFCD00132505
InChI-nyckel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Igepal CA to 630,Polyethylene glycol tert to octylphenyl ether
PubChem CID 5590
IUPAC-namn 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol
LEDER CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonidet™ P40 Substitute
Fysisk form Viscous Liquid
Kokpunkt >250°C
Smältpunkt ∼5°C
Densitet 1.061
Kvantitet 500 mL
Flampunkt >110°C
Förpackning Plastic bottle
Formel vikt ca 625