Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonidet™ P40 Substitute |
| Fysisk form | Viskös vätska |
| Kokpunkt | >250 °C |
| Smältpunkt | ∼5 °C |
| Densitet | 1.061 |
| Kvantitet | 1 L |
| Flampunkt | >110 °C |
| Förpackning | Plastflaska |
| Formel vikt | ca 625 |
RUO– Endast forskningsanvändning