missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nonivamide, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonivamide |
| CAS | 2444-46-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | Nonivamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H27 N O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?