Läs mer
Nonivamide, MedChemExpress
Beskrivning
Nonivamide is a agonist, which exhibits 4d-EC50 value of 5.1 mg/L in static toxicity tests.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonivamide |
| CAS | 2444-46-4 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H27NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Pelargonic acid vanillylamide Nonanoic acid vanillylamide Pseudocapsaicin |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (340.83 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CCCCCCCCC(NCC1=CC=C(O)C(OC)=C1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 293.4 |
| Visa mer |