missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nonivamide, Mikromol

Produktkod. 30460400
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30460400 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30460400 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1033.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Nonivamide, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nonivamide
CAS 2444-46-4
Analyt- eller komponentnamn Nonivamide
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H27 N O3
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Nonivamide, Pseudocapsaicin, PAVA, Pelargonic acid vallinylamide, Vanillyl N-nonylamide
InChI formel InChI=1S/C17H27NO3/c1-3-4-5-6-7-8-9-17(20)18-13-14-10-11-15(19)16(12-14)21-2/h10-12,19H,3-9,13H2,1-2H3,(H,18,20)
Lösningstyp Neat
LEDER CCCCCCCCC(=O)NCc1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC-namn N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]nonanamide
Molekylvikt (g/mol) 293.4
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 293.1991 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.