Läs mer
Justrite™ Ickemetalliska vätskeavfallssäkerhetsburkar
Produktkod. 12993685
Change view
Kapacitet (engelska):
2 gal.
5 gal.
Färg:
Rött
Vitt
Material:
HDPE, Rostfri stålkoppling
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (engelska) Färg Material Förpackningsstorlek
12993685 2 gal. Vitt HDPE, Rostfri stålkoppling Varje
12779606 2 gal. Rött HDPE, Rostfri stålkoppling Varje
12913695 5 gal. Vitt HDPE, Rostfri stålkoppling Varje
10723873 5 gal. Rött HDPE, Rostfri stålkoppling Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 12993685 Leverantör Justrite™ Leverantörsnummer 12751
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2588.25 SEK
    2257.14 SEK / Paket med 1
    Save 331.11 SEK
    12% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
Motstår bucklor, punktering och flisning. Den icke-metalliska vätskeavfallsburken har stor munöppning och låsöppningslock för enkel påfyllning/hällning.
  • Motstå bucklor, punkteringar och kemikalier
  • Förvara på ett säkert sätt vätskor som korroderar säkerhetsburkar av rostfritt eller belagt stål
  • Finns med beslag i rostfritt stål
  • Dubbelväggig flamskydd skyddar mot utvändig antändning
  • Locket ventileras automatiskt för att förhindra tryckuppbyggnad mellan 3 och 5 psig
Certifikat
FM godkänd (förutom 17-985-72C).
†Med popup-fyllningsmätare.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7.5 L
Certifikat och efterlevnad FM
Diameter (metrisk) Yttre 30.5 cm
Diameter (engelska) Yttre 30,08 cm
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Färg Vitt
Höjd (metrisk) 37.5 cm
Diameter (engelska) Öppning 3,65 tum.
Diameter (metrisk) öppning 9.3 cm
Inkluderar Flamskydd, rostfri beslag
För användning med (applikation) För enkel fyllning/hällning
Höjd (engelska) 14,75 tum
Material HDPE, Rostfri stålkoppling
Produkttyp Vätskeavfallsburk