Läs mer
Justrite™ Ickemetalliska vätskeavfallssäkerhetsburkar
Produktkod. p-28069
Kapacitet (engelska):
2 gal.
5 gal.
Färg:
Rött
Vitt
Material:
HDPE, Stainless Steel Fitting
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12779606
Brand: Justrite™ 14762Z
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstår bucklor, punktering och flisning. Den icke-metalliska vätskeavfallsburken har stor munöppning och låsöppningslock för enkel påfyllning/hällning.
  • Motstå bucklor, punkteringar och kemikalier
  • Förvara på ett säkert sätt vätskor som korroderar säkerhetsburkar av rostfritt eller belagt stål
  • Finns med beslag i rostfritt stål
  • Dubbelväggig flamskydd skyddar mot utvändig antändning
  • Locket ventileras automatiskt för att förhindra tryckuppbyggnad mellan 3 och 5 psig
Certifikat
FM godkänd (förutom 17-985-72C).
†Med popup-fyllningsmätare.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7.5 L
Certifikat och efterlevnad FM
Diameter (metrisk) Yttre 30.5 cm
Diameter (engelska) Yttre 30,08 cm
Kapacitet (engelska) 2 gal.
Färg Rött
Höjd (metrisk) 37.5 cm
Öppningsstorlek (engelska) 3,65 tum.
Diameter (metrisk) öppning 9.3 cm
Inkluderar Flamskydd, rostfri beslag
För användning med (applikation) För enkel fyllning/hällning
Höjd (engelska) 14,75 tum
Material HDPE, Stainless Steel Fitting
Produkttyp Vätskeavfallsburk