missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nonoxynol-3 Phosphate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonoxynol-3 Phosphate |
| CAS | 51811-79-1 |
| Molekylformel | C18 H30 O . x (H3 O4 P) |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Cedephos CP 610, Gafac, Monafax, Plysurf, Soprophor, Polyoxyethylene nonylphenyl ether phosphate |
| InChI formel | InChI=1S/C18H30O.H3O4P/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-17-13-9-10-14-18(17)15-11-16-19;1-5(2,3)4/h9-10,13-14,19H,2-8,11-12,15-16H2,1H3;(H3,1,2,3,4) |
| LEDER | CCCCCCCCCc1ccccc1CCCO.OP(=O)(O)O |
| IUPAC-namn | 3-(2-nonylphenyl)propan-1-ol;phosphoric acid |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?