Läs mer
Thermo Scientific™ Icke-sterila pipetttips för Beckman™ Vätskehanteringssystem
Handla allt MBP Molecular BioProducts ProdukterBeskrivning
Öka pipetteringsprestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låga % CV av dessa pipettspetsar för automatiserade vätskehanteringssystem.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo ScientificTM icke-sterila pipettspetsar för BeckmanTM vätskehanteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. De ger exakt och exakt prestanda på grund av överlägsen spets rakhet och en låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Features:
- Available in low retention and extended length
- Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
- Extended length tips compatible with 96-, 384- and 1536- DeepWell™ plates
- Low percentage coefficient of variation (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 250μ L |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Ledande |
| För användning med (utrustning) | Beckman Coulter Biomek FX, Beckman Coulter Biomek NX SPAN-8 |
| Produktlinje | Beckman |
| Lämplig för ändamålet | Certifierad kvalitet |