Läs mer
Invitrogen™ RNase-fria mikrofugrör
Produktkod. 10259544
Change view
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
2 ml
Yttyp:
Graderad
Graderad, lågbindande
Graduerad, lågbindande
Kvantitet:
1000 tuber/pk.
250 tuber/pk.
500 tuber/pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Yttyp Kvantitet Förpackningsstorlek
10259544 0,5 ml Graderad, lågbindande 500 tuber/pk. Paket med 500
10499034 0,5 ml Graduerad, lågbindande 1000 tuber/pk. Paket med 1000
10676825 1,5 ml Graderad, lågbindande 250 tuber/pk. Paket med 250
10409044 1,5 ml Graduerad, lågbindande 500 tuber/pk. Paket med 500
10318574 2 ml Graderad, lågbindande 250 tuber/pk. Paket med 250
10371235 2 ml Graderad 500 tuber/pk. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10259544 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer AM12350
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1888.00 SEK
    1548.65 SEK / Paket med 500
    Save 339.35 SEK
    17% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Dessa mikrocentrifugrör är garanterat RNase- och DNas-fria.
Invitrogen mikrocentrifugrör är garanterade RNas- och DNas-fria.
Funktioner inkluderar:
  • Märkt med examen för bekvämlighets skull
  • Platta lock för enkel märkning
  • Positiv tätningsdesign som förhindrar lock från att öppnas i kokande vattenbad
  • Autoklavsäker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material Polypropen
Kvantitet 500 tuber/pk.
Produktlinje Invitrogen
Frakt skick Rumstemperatur
Dnase Free RNas-fri, DNas-fri
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Förslutningstyp Snap Cap
Förslutning ingår Ja
Graderad Ja
Produkttyp Mikrofugerör (RNase-fritt)
Yttyp Graderad, lågbindande