Läs mer
Invitrogen™ RNase-fria mikrofugrör
Beskrivning
Invitrogen mikrocentrifugrör är garanterade RNas- och DNas-fria.
Funktioner inkluderar:
- Märkt med examen för bekvämlighets skull
- Platta lock för enkel märkning
- Positiv tätningsdesign som förhindrar lock från att öppnas i kokande vattenbad
- Autoklavsäker
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Material | Polypropen |
| Kvantitet | 500 tuber/pk. |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Dnase Free | RNas-fri, DNas-fri |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Förslutningstyp | Snap Cap |
| Förslutning ingår | Ja |
| Visa mer |