Läs mer
Fisherbrand™ Nonwoven renrumsservetter, tillverkade i USA
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeschreibung
Nonwoven renrumsservetter, tillverkade i USA är gjorda av ett hydroentangled nonwoven-material bestående av 45 % polyester och 55 % cellulosa. Det är en mycket effektiv tork - extremt ren och mycket absorberande. Dessa våtservetter är renrumsförpackade, dubbelförpackade och producerade i renrumsmiljö. Dessa våtservetter är tillverkade och bearbetade för att möta kraven från de mest kritiska miljöerna. Tillverkad av substrat av högsta kvalitet och lägst ludd - fria från bindemedel, lim eller kemiska tillsatser.
Renrumskompatibilitet
- ISO Klass 5 (Klass 100) - ISO 8 (Klass 100 000) Renrum
Funktioner
- Tillverkad i USA
- Mångsidig storlek på 9 tum x 9 tum är idealisk för en mängd olika renrumstillämpningar
- Stor 12 tum x 12 tum storlek kan vikas, användas för att kontrollera spill, brickfoder och mer
- Tillverkad av ett hydroentrasslat nonwoven-material bestående av 45 % polyester och 55 % cellulosa
- Tillverkad i renrumsmiljö och renrumsförpackad
- Tillverkad av polycellulosamaterial som ger en seg, absorberande och nötningsbeständig produkt
- Produktionsprocessen garanterar extremt låg partikelgenerering och kemiska extraherbara material
- Kompatibel med praktiskt taget alla lösningsmedel eller lösning för rengöring och avtorkning
- Dubbelpåsförpackning
- Ger spårbarhet från parti till parti
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Renrumsduk |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 30.48 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 30.48 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Absorptionsförmåga | 288 ml/m 2 |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Basvikt | 68 gsm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Klass 5 till 6 (100 till 1000) Renrumsduk, USP 797 och USP 800 torka krav |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?