Läs mer
Fisherbrand™ Nonwoven renrumsservetter, tillverkade i USA
Produktkod. p-7235806 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
9 x 9 tum.
12 x 12 tum.
Produktkod. 17802771
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Nonwoven Poly-Cellulose Cleanroom Wipes är mycket absorberande och extremt rena (avfallsfri). Tillverkad i USA .
Nonwoven renrumsservetter, tillverkade i USA är gjorda av ett hydroentangled nonwoven-material bestående av 45 % polyester och 55 % cellulosa. Det är en mycket effektiv tork - extremt ren och mycket absorberande. Dessa våtservetter är renrumsförpackade, dubbelförpackade och producerade i renrumsmiljö. Dessa våtservetter är tillverkade och bearbetade för att möta kraven från de mest kritiska miljöerna. Tillverkad av substrat av högsta kvalitet och lägst ludd - fria från bindemedel, lim eller kemiska tillsatser.
Renrumskompatibilitet
  • ISO Klass 5 (Klass 100) - ISO 8 (Klass 100 000) Renrum
Funktioner
  • Tillverkad i USA
  • Mångsidig storlek på 9 tum x 9 tum är idealisk för en mängd olika renrumstillämpningar
  • Stor 12 tum x 12 tum storlek kan vikas, användas för att kontrollera spill, brickfoder och mer
  • Tillverkad av ett hydroentrasslat nonwoven-material bestående av 45 % polyester och 55 % cellulosa
  • Tillverkad i renrumsmiljö och renrumsförpackad
  • Tillverkad av polycellulosamaterial som ger en seg, absorberande och nötningsbeständig produkt
  • Produktionsprocessen garanterar extremt låg partikelgenerering och kemiska extraherbara material
  • Kompatibel med praktiskt taget alla lösningsmedel eller lösning för rengöring och avtorkning
  • Dubbelpåsförpackning
  • Ger spårbarhet från parti till parti
Specifikationer
Produkttyp Renrumsduk
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 22.86 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 22.86 cm
Material Polyestercellulosa
Absorptionsförmåga 288 ml/m 2
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Basvikt 68 gsm
Certifikat och efterlevnad ISO Klass 5 till 6 (100 till 1000) Renrumsduk, USP 797 och USP 800 torka krav
Färg Vitt
Mått (L x B) 9 x 9 tum.
För användning med (applikation) Laboratorium och renrum
Förpackningsmängd 300 våtservetter/påse, 12 påsar/Cs.