Läs mer
ZVG™ Nonwoven Multipurpose Cloth
Produktkod. 17893515
Change view
Färg:
Gult
Produktkod. Färg
17893515 Gult
1 options
Produktkod. 17893515 Leverantör ZVG™ Leverantörsnummer 1002004
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This versatile cloth for everyday use is absorbent, durable, and easy to grip.
  • Highly absorbent
  • Easy to handle
  • Made of 85% viscose and 15% polypropylene
Specifikationer
Produkttyp Cloth
Längd (engelska) 14.2 in.
Längd (metrisk) 36 cm
Bredd (engelska) 15.7 in.
Bredd (metrisk) 40 cm
Material Polypropylene, Viscose, Cotton
Basvikt 90 g/m2
Färg Gult
Disponibel Single-use
Förpackningsmängd 10 Cloths/Pk., 2 Pk./Cs.
Sterilitet Non-sterile