Läs mer
Berkshire™ Nonwoven polyester Lab-Tips™ Svabbar
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk) spets:
1,1 cm
1,7 cm
Längd (metriskt) handtag:
5,9 cm
14,5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Descripción
- Dubbelt lager, hydroentangled polyester över flexibel paddel
- Mjuk och icke-nötande
- Termiskt bundet huvud
- Förpackad i en ISO klass 4 (klass 10) renrum
Especificaciones
Especificaciones
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05 och REACH |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,157 tum. |
| Längd (engelska) | 6,38 tum. |
| För användning med (applikation) | Rengöring av känslig utrustning, applicering av smörjmedel och andra vätskor, rengöringsvalidering |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 0.31 cm |
| Längd (metrisk) | 16.2 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 5,71 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 14,5 cm |
| Längd (engelska) Tips | 0,67 tum. |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido