Läs mer
Berkshire™ Nonwoven polyester Lab-Tips™ Svabbar
Handla allt Berkshire Produkter
Längd (metrisk) spets:
1.1 cm
1.7 cm
Längd (metriskt) handtag:
5.9 cm
14.5 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 2000
Beskrivning
- Dubbelt lager, hydroentangled polyester över flexibel paddel
- Mjuk och icke-nötande
- Termiskt bundet huvud
- Förpackad i en ISO klass 4 (klass 10) renrum
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | RoHS 2002/05 och REACH |
| Diameter (engelska) Handtag | 0,086 tum. |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| För användning med (applikation) | Rengöring av känslig utrustning, applicering av smörjmedel och andra vätskor, avlägsnande av överflödigt material |
| Produkttyp | Svabb |
| Diameter (metriskt) handtag | 0.22 cm |
| Längd (metrisk) | 7 cm |
| Längd (engelska) Handtag | 2,32 tum. |
| Längd (metriskt) handtag | 5.9 cm |
| Längd (engelska) Tips | 0,433 tum. |
| Visa mer |