missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nonyl beta-D-glucopyranoside, 98%

Produktkod. 15437199
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15437199 1 g 1g
15447199 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15437199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J66009.03
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

CAS: 69984-73-2 | C15H30O6 | 306.399 g/mol

Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 69984-73-2
Molekylformel C15H30O6
Molekylvikt (g/mol) 306.399
MDL-nummer MFCD00063300
InChI-nyckel QFAPUKLCALRPLH-UXXRCYHCSA-N
Synonym nonyl beta-d-glucopyranoside, b-nonylglucoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-nonyloxy tetrahydro-2h-pyran-3,4,5-triol, b-d-glucopyranoside, nonyl, nonyl-beta-d-glucopyranoside, 2r,3s,4s,5r,6r-2-hydroxymethyl-6-nonyloxy oxane-3,4,5-triol, n-nonyl-beta-d-glucopyranoside, bng, beta-d-glucopyranoside, nonyl, 4gby
PubChem CID 155448
IUPAC-namn (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroximetyl)-6-nonoxioxan-3,4,5-triol
LEDER CCCCCCCCCOC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nonyl beta-D-glucopyranoside
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
Beilstein 12168
Formel vikt 306.4
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver

Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.

Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.

Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.