Läs mer
Nonyl Glycidyl Ether, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonyl Glycidyl Ether |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-10-12-11-14-12/h12H,2-11H2,1H3 |
| Formel vikt | 200.178 |