missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nonyl Undecyl Phthalate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nonyl Undecyl Phthalate |
| CAS | 65185-89-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C28 H46 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, 1-Nonyl 2-Undecyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid Nonyl Undecyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C28H46O4/c1-3-5-7-9-11-12-14-16-20-24-32-28(30)26-22-18-17-21-25(26)27(29)31-23-19-15-13-10-8-6-4-2/h17-18,21-22H,3-16,19-20,23-24H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCOC(=O)c1ccccc1C(=O)OCCCCCCCCC |
| IUPAC-namn | 1-O-nonyl 2-O-undecyl benzene-1,2-dicarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.662 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?