Läs mer
Nonylamine, Sigma-Aldrich™
Specifications
Specifications
| CAS | 112-20-9 |
| Smältpunkt | -1°C |
| Densitet | 0.79 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 202°C/1013 hPa |
| MDL-nummer | MFCD00008249 |
| Kvantitet | 25 mL |
| Synonym | Nonylamine, 1-Aminononane, Nonylamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 143.27 |
| Kvalitet | Research |