Learn More
Nonylamine, Sigma-Aldrich™
Product Code. 15809350
Change view
Click to view available options
Quantity:
25 mL
Unit Size:
25mL
Product Code. Quantity Unit Size
15809350 25 mL 25mL
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Codice prodotto. 15809350 Fornitore Sigma Aldrich N. del fornitore 8068450025
 Restricted Item
Beräknad leverans: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 112-20-9
Melting Point -1°C
Density 0.79 g/cm3 at 20°C
Boiling Point 202°C/1013 hPa
MDL Number MFCD00008249
Quantity 25 mL
Synonym Nonylamine, 1-Aminononane, Nonylamine
Molecular Weight (g/mol) 143.27
Grade Research
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.