Läs mer
Nonylmagnesiumbromid, 1 M lösning i dietyleter, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11926021 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11926021 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 11926021 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 440781000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 39691-62-8 | C9H19BrMg | 231,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonylmagnesium bromide
CAS 39691-62-8, 60-29-7
Färg Färglös till Brun
Densitet 0.8490g/mL, 0.849
Kokpunkt 35,0 °C
Flampunkt −30 °C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C9H19BrMg
Linjär formel CH3(CH2)8MgBr
MDL-nummer MFCD03094048
Kvantitet 100 mL
Synonym nonylmagnesium bromide, nonylmagnesium bromide solution, ifqpktpqjlazhq-uhfffaoysa-m, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide, 0.5m in tetrahydrofuran, nonylmagnesium bromide 1.0m solution i, nonylmagnesium bromide solution, 1.0 m in diethyl ether, grignard reagent
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar
InChI-nyckel IFQPKTPQJLAZHQ-UHFFFAOYSA-M
LEDER CCCCCCCCC[Mg]Br
IUPAC-namn magnesium; nonan; bromid
Molekylvikt (g/mol) 231.46
PubChem CID 11042600
Formel vikt 231.46
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.