Läs mer
Nonylphenol, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 12959314 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12959314 1 mL 1ml
1 options
Produktkod. 12959314 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S2795
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Nonylphenol84852-15-31000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nonylphenol
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 84852-15-3
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C15H24O
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel SNQQPOLDUKLAAF-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCCCCCCCCC1=CC=CC=C1O
IUPAC-namn 2-nonylphenol
Lösningsmedel eller matris MeCl
Molekylvikt (g/mol) 220.356
PubChem CID 67296
Kvantitet 1 mL
Visa mer Visa mindre
Product intended for laboratory use only