Läs mer
(+)-Nootkatone, kristallin, 98+%
Produktkod. 11489446
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11489446 1 g 1g
11499446 5 g 5g
11409456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11489446 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19166.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-11-2026
CAS: 4674-50-4 | C15H22O | 218,34 g/mol
(+)-Nootkatone, kristallin används som ett effektivt medel mot myggor, vägglöss, ensamstjärna fästingar och huvudlöss. Det används också som livsmedelstillsats och smakämnen i drycker. Den finner tillämpning i dofter, kosmetika och läkemedel. Vidare används det som ett smakämne i applikationer för drycker, frysta mejeriprodukter och bakverk.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Ansökningar
(+)-Nootkatone, kristallin används som ett effektivt medel mot myggor, vägglöss, ensamstjärna fästingar och huvudlöss. Det används också som livsmedelstillsats och smakämnen i drycker. Den finner tillämpning i dofter, kosmetika och läkemedel. Vidare används det som ett smakämne i applikationer för drycker, frysta mejeriprodukter och bakverk.
Löslighet
Något löslig i etanol och kloroform. Delvis löslig i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4674-50-4
Molekylformel C15H22O
Molekylvikt (g/mol) 218.34
MDL-nummer MFCD00036591
InChI-nyckel WTOYNNBCKUYIKC-SLEUVZQESA-N
Synonym unii-zms1vjk5hy, zms1vjk5hy, nootkatone,-, +-nootkatone, crystalline, 2 3h-naphthalenone, 4,4a,5,6,7,8-hexahydro-4,4a-dimethyl-6-1-methylethenyl-, 4s,4ar,6s, unii-3k3okv2a5a component, 4s,6s,4ar-4,4a-dimethyl-6-1-methylvinyl-3,4,5,6,7,8,4a-heptahydronaphthale n-2-one
PubChem CID 7567181
IUPAC-namn (4S,4aR,6S)-4,4a-dimetyl-6-prop-l-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydronaftalen-2-on
LEDER CC1CC(=O)C=C2C1(CC(CC2)C(=C)C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+)-Nootkatone
Smältpunkt 34 °C till 36 °C
Densitet 0.997
Kokpunkt 125 °C (0,5 mmHg)
Flampunkt 99 °C (210 °F)
Kvantitet 1 g
Beilstein 4676969
Löslighetsinformation Lätt löslig i etanol och kloroform. Delvis löslig i vatten.
Optisk rotation +185° (c=1 i kloroform)
Formel vikt 218.34
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Kristallin
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.