Läs mer
Novus Biologicals™ NOP9 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Produktkod. 18540023 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18540023 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18540023 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer H00161424T01
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Specifikationer
Kvantitet 0.1 mL
Innehåll och lagring Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Mål NOP9
Synonym C14orf21, chromosome 14 open reading frame 21, KIAA2021, pumilio domain-containing protein C14orf21
Gensymbol NOP9